Learn More
Labconco™ 28-Port Manifold; for FreeZone Console Freeze Dryers
Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
6L, 12L, or 18L FreeZone™ Console Freeze Dryers
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
28-Port Manifold
- Two-Tier, type 304 stainless steel manifold
- 28 neoprene valves with plastic knobs accommodate both 1/2 in. and 3/4 in. adapters
- For use with 6L, 12L, or 18L FreeZone Console Freeze Dryers
- Freeze Dryer, glassware, and adapters are required (not included)
- Includes one latching pin
Specifica
Specifica
| Tipo | Drying Manifold |
| N. di ripiani | 0 |
| Materiale | Stainless Steel (304) |
| N. di porte | 28 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 6L, 12L, or 18L FreeZone™ Console Freeze Dryers |
| Include | 28 neoprene valves with molded plastic knobs and 1 latching pin |
| Larghezza (sistema imperiale) | 24.3 in. |
| Altezza (sistema imperiale) | 18.3 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 10.6 in. |
| Peso di spedizione (sistema imperiale) | 38 lb. |
| Vedi altri risultati |