Learn More
3M™ Occhiali di protezione con lenti in policarbonato serie 2890
Codice prodotto. 12672605 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lens Coating:
Anti-fog
Antiappannamento, Resistente ai graffi
Scratch-resistant
Dettagli sulla ventilazione:
Indirect ventilation
Sealed
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lens Coating Dettagli sulla ventilazione Dimensione della confezione
12672605 Anti-fog Sealed Pezzo
12642605 Antiappannamento, Resistente ai graffi Sealed Pezzo
12652605 Anti-fog Indirect ventilation Pezzo
10361910 Scratch-resistant Indirect ventilation Pezzo
13458997 Scratch-resistant Indirect ventilation pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12672605 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000032483
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.15€
    16.33€ / pezzi 1
    Risparmia 11.82€
    41% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Specifica
Certificazione/Conformità EN 166:2001
Lens Coating Anti-fog
Lens Tint Clear
Product Type Safety Goggles
Da utilizzare con (applicazione) Edilizia, laboratori
N. per confezione 1 ciasc.
Dettagli sulla ventilazione Sealed
UV Protection Sì