Learn More
Abnova™ 293T Whole Cell Lysate (Denatured)
Specifications
Specifications
| Linea cellulare | 293T |
| Da utilizzare con (applicazione) | Western Blot |
| Tissue | Kidney |
| Descrizione | Whole cell lysate (denatured) |
| Tampone di lisi | 1X Sample Buffer (0.2 M Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 0.2% 2-mercaptoethanol, 0.2% Bromophenol blue). |
| Metodo di preparazione | Culture cells in 6-well plate to 80% confluent, remove media and then rinse with cold 1x PBS. Scrape cells off the plate surface and pipette cells into microcentrifuge tube to spin down the cells. Remove PBS and then lysis and resuspend cells with 205 ul 1X sample buffer. Mix well and heat at 90°C for 10 minutes, and then cooled rapidly. |
| Analisi di controllo qualità | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
| Quantità | 100 μL |
| Tampone di conservazione | In ready-to-use 1X Sample Buffer (0.2 M Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 0.2% 2-mercaptoethanol, 0.2% Bromophenol blue). |
| Specie ospite | Human |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 100UL 293T whole cell lysate (denatured)
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-mercaptoethanol