missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2B4/CD244/SLAMF4 Antibody Pair (HRP), Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18629330 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18629330 5 Plates pezzi 5
18216038 15 Plates pezzi 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18629330 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP2788455Plates
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody

2B4/CD244/SLAMF4 Monoclonal specifically detects 2B4/CD244/SLAMF4 in Human samples. It is validated for ELISA, Sandwich ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene 2B4/CD244/SLAMF4
Classificazione Monoclonal
Coniugato HRP
Diluizione Sandwich ELISA
Alias gene CD244 antigen, CD244 molecule, natural killer cell receptor 2B4, h2B4, NAILNK cell activation-inducing ligand, natural killer cell receptor 2B4, NKR2B4NK cell type I receptor protein 2B4,2B4°CD244 natural killer cell receptor 2B4, Nmrk, SLAMF4NK cell activation inducing ligand NAIL
Simboli geni CD244
Specie ospite Rabbit
Quantità 5 Plates
Disciplina di ricerca Myeloid derived Suppressor Cell, Phospho Specific
ID gene (immissione) 51744
Test di specificità This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for 2B4/CD244/SLAMF4.
Content And Storage Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.