Learn More
Corning™ 2D Barcoded Cryogenic Vial Storage Box, for 100 Vials
Codice prodotto. 15535729 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
100 Vials
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità unitSize
15535729 100 Vials pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15535729 Fornitore Corning™ N. del fornitore 8674
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For storing cryogenic vials. Corning™ 2D Barcoded Cryogenic Vial Storage Box is made of polycarbonate.
  • Reusable white polycarbonate box holds 100 cryogenic vials in a 10 x 10 array
  • Only for use with 1 - 2 mL internally threaded cryogenic vials
  • Ridges on sides of box make them easier to grip while wearing gloves
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Cryo Storage Box
Capacità 100 Vials
Array di provette 10 x 10
Peso (sistema metrico) 12 kg