Learn More
Corning™ 2D Bar-coded Cryogenic Vial Storage Box for 81 Vials
Codice prodotto. 15525729 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
81 (2 mL Vials)
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità unitSize
15525729 81 (2 mL Vials) pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15525729 Fornitore Corning™ N. del fornitore 8673
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For storing cryogenic vials. Corning™ 2D Bar-coded Cryogenic Vial Storage Box is made of polycarbonate.
  • Reusable white polycarbonate box holds 81 cryogenic vials in a 9 x 9 array
  • Compatible with both internal and external threaded vials
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Cryo Storage Box
Capacità 81 (2 mL Vials)
Array di provette 9 x 9
Peso (sistema metrico) 12 kg