Learn More
(2E)-1,4-Dibromo-2-butene, TRC
Codice prodotto. 30008880
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30008880 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30008880 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD42554525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (2E)-1,4-Dibromo-2-butene
CAS 821-06-7
Formula molecolare C4 H6 Br2
Quantità 25 g
Sinonimo (E)1,4-Dibromo-2-butene, Trans-1,4-dibromo-2-Butene, (2E)-1,4-Dibromo-2-butene, (E)-1,4-Dibromo-2-butene, 1,4-Dibromo-(E)-2-butene, 1,4-Dibromo-2-(E)-butene, 1,4-Dibromo-trans-2-butene, trans-1,4-Dibromo-2-butene2-Butene, 1,4-dibromo-, (2E)- (9CI, ACI), (2E)-1,4-Dibromo-2-butene (ACI), 2-Butene, 1,4-dibromo-, (E)- (8CI), 2-, Butene, 1,4-dibromo-, trans- (4CI), (2E)-1,4-Dibromobut-2-ene
InChI Formula InChI=1S/C4H6Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-2H,3-4H2/b2-1+
SMILES BrC\C=C\CBr
IUPAC Name (E)-1,4-dibromobut-2-ene
Molecular Weight (g/mol) 213.9
Peso formulazione 211.8836