Learn More
(2E)-2-Hexenoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30406518
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30406518 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30406518 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH2949201G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (2E)-2-Hexenoic Acid
CAS 13419-69-7
Formula molecolare C6H10O2
Quantità 1 g
Sinonimo (E)-2-Hexenoic Acid, trans-2-Hexenoic Acid
InChI Formula InChI=1S/C6H10O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)/b5-4+
SMILES CCC\C=C\C(=O)O
IUPAC Name (E)-hex-2-enoic acid
Molecular Weight (g/mol) 114.14
Peso formulazione 114.0681