Learn More
(2E)-3-(4-Amino-3,5-dimethylphenyl)prop-2-enenitrile Hydrochloride, Mikromol™
Descrizione
(2E)-3-(4-Amino-3,5-dimethylphenyl)prop-2-enenitrile Hydrochloride
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (2E)-3-(4-Amino-3,5-dimethylphenyl)prop-2-enenitrile Hydrochloride |
| CAS | 661489-23-2 |
| Nomi componenti o analita | (2E)-3-(4-Amino-3,5-dimethylphenyl)prop-2-enenitrile Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C11 H12 N2 . Cl H |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 2-Propenenitrile, 3-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-, hydrochloride (1:1), (2E)-, 2-Propenenitrile, 3-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-, monohydrochloride, (2E)- (9CI), (E)-3-(4-Amino-3,5-dimethylphenyl)-2-propenenitrile hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H12N2.ClH/c1-8-6-10(4-3-5-12)7-9(2)11(8)13;/h3-4,6-7H,13H2,1-2H3;1H/b4-3+; |
| SMILES | Cl.Cc1cc(\C=C\C#N)cc(C)c1N |
| IUPAC Name | (E)-3-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)prop-2-enenitrile;hydrochloride |
| Vedi altri risultati |