Learn More
(2E)-3-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]oxy]-2-butenoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (2E)-3-(((4-Methylphenyl)sulfonyl)oxy)-2-butenoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1029612-16-5 |
| Formula molecolare | C12H14O5S |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H14O5S/c1-9-4-6-11(7-5-9)18(14,15)17-10(2)8-12(13)16-3/h4-8H,1-3H3/b10-8+ |
| SMILES | CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O/C(=C/C(=O)OC)/C |
| Molecular Weight (g/mol) | 270.3 |