Learn More
(2E)-3-Methyl-1,3-benzothiazol-2(3H)-one Hydrazone Hydrochloride (>85%), TRC
Codice prodotto. 30138592
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138592 1 g 1g
30010515 100 mg 100mg
30003497 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138592 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE9752481G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38894-11-0
Formula molecolare C8 H9 N3 S . H Cl . H2 O
Molecular Weight (g/mol) 233.718
Sinonimo Sawicki Reagent;
IUPAC Name (3-methyl-1,3-benzothiazol-2-ylidene)hydrazine;hydrate;hydrochloride
SMILES O.Cl.CN1C(=NN)Sc2ccccc12
Specifica
Materiale o nome chimico (2E)-3-Methyl-1,3-benzothiazol-2(3H)-one Hydrazone Hydrochloride
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C8H9N3S.ClH.H2O/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-8(11)10-9;;/h2-5H,9H2,1H3;1H;1H2
Peso formulazione 233.039