Learn More
(2E)-3-Methyl-4-(benzyloxy)-2-butenoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (2E)-3-Methyl-4-(benzyloxy)-2-butenoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 310887-98-0 |
| Formula molecolare | C13H16O3 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | (2E)-3-Methyl-4-(phenylmethoxy)-2-butenoic Acid Methyl Ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H16O3/c1-11(8-13(14)15-2)9-16-10-12-6-4-3-5-7-12/h3-8H,9-10H2,1-2H3/b11-8+ |
| SMILES | O=C(OC)/C=C(C)/COCC1=CC=CC=C1 |
| IUPAC Name | methyl (E)-4-(benzyloxy)-3-methylbut-2-enoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 220.26 |
| Peso formulazione | 220.11 |