Learn More
(2E)-3-Phenyl-2-propenoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30011521
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011521 10 g 10g
30010588 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30011521 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP33618510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 140-10-3
Formula molecolare C9 H8 O2
Molecular Weight (g/mol) 148.16
Sinonimo 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, (2E)- (9CI, ACI), (2E)-3-Phenyl-2-propenoic acid (ACI), 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, (E)- (ZCI), Cinnamic acid, (E)- (8CI), (2E)-2-Phenyl-2-propenoic acid, (2E)-3-Phenylprop-2-enoic acid, (2E)-Cinnamic acid, (E)-3-Phenyl-2-propenoic acid, (E)-3-Phenylacrylic acid, (E)-3-Phenylacrylic acid, (E)-3-Phenylprop-2-enoic acid, (E)-Cinnamic acid, 3-Phenyl-(E)-2-propenoic acid, NSC 44010, trans-3-Phenyl-2-propenoic acid, trans-3-Phenylacrylic acid, trans-Cinnamic acid, trans-Cinnamic acid, trans-β-Carboxystyrene
IUPAC Name (E)-3-phenylprop-2-enoic acid
SMILES OC(=O)\C=C\c1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico trans-Cinnamic Acid
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+
Peso formulazione 148.0524