Learn More
(2E,5E)-2,5-Bis[(4-(diethylamino)phenyl)methylene]cyclopentanone, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10187682 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10187682 1 g 1g
10197682 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10187682 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 375010010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 261360-66-1
Formula molecolare C27H34N2O
Molecular Weight (g/mol) 402.58
Numero MDL MFCD06658953
InChI Key KKLBPVXKMBLCQX-BLVCXSLXSA-N
Sinonimo cyclopentanone, 2,5-bis 4-diethylamino phenyl methylene, 2e,5e-2,5-bis 4-diethylamino phenyl methylene cyclopentanone, 2,5-bis 4-diethylamino benzylidene cyclopentanone, 2,5-bis 4-diethylaminobenzylidene cyclopentanone 17, 2,5-bis e-4-diethylamino benzylidene cyclopentanone, 2e 5e-2,5-bis 4-diethylamino benzylidene cyclopentanone, 2e,5e-2,5-bis 4-diethylamino benzylidene cyclopentanone, 2,5-di e-1-4-diethylaminophenyl methylidene-1-cyclopentanone, 2e,5e-2,5-bis 4-diethylamino phenyl methylidene cyclopentan-1-one
PubChem CID 5702661
IUPAC Name (2E,5E)-2,5-bis[[4-(diethylamino)phenyl]methylidene]cyclopentan-1-one
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C=C2CCC(=CC3=CC=C(C=C3)N(CC)CC)C2=O
Spezifikation
Materiale o nome chimico (2E, 5E)-2, 5-Bis[(4-(diethylamino)phenyl)methylene]cyclopentanone
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 186°C to 189°C
Colore Red
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 402.58
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (2E,5E)-2,5-Bis[(4-(diethylamino)phenyl)-methylene]cyclopentanone
Signalwort
  • Attenzione
Gefahrenkategorie
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.