Learn More
(2E,5E)-2,5-Bis[(4-(diethylamino)phenyl)methylene]cyclopentanone, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10197682 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10197682 5 g 5g
10187682 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10197682 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 375010050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 261360-66-1
Formula molecolare C27H34N2O
Molecular Weight (g/mol) 402.58
Numero MDL MFCD06658953
InChI Key KKLBPVXKMBLCQX-BLVCXSLXSA-N
Sinonimo cyclopentanone, 2,5-bis 4-diethylamino phenyl methylene, 2e,5e-2,5-bis 4-diethylamino phenyl methylene cyclopentanone, 2,5-bis 4-diethylamino benzylidene cyclopentanone, 2,5-bis 4-diethylaminobenzylidene cyclopentanone 17, 2,5-bis e-4-diethylamino benzylidene cyclopentanone, 2e 5e-2,5-bis 4-diethylamino benzylidene cyclopentanone, 2e,5e-2,5-bis 4-diethylamino benzylidene cyclopentanone, 2,5-di e-1-4-diethylaminophenyl methylidene-1-cyclopentanone, 2e,5e-2,5-bis 4-diethylamino phenyl methylidene cyclopentan-1-one
PubChem CID 5702661
IUPAC Name (2E,5E)-2,5-bis[[4-(diethylamino)phenyl]methylidene]cyclopentan-1-one
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C=C2CCC(=CC3=CC=C(C=C3)N(CC)CC)C2=O
Specifications
Materiale o nome chimico (2E, 5E)-2, 5-Bis[(4-(diethylamino)phenyl)methylene]cyclopentanone
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 186°C to 189°C
Colore Red
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 402.58
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (2E,5E)-2,5-Bis[(4-(diethylamino)phenyl)-methylene]cyclopentanone
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.