Learn More
(2E)-6-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-hexenoic Acid Ethyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30006029
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30006029 50 mg 50mg
30007490 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30006029 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD47338050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1008751-73-2
Formula molecolare C13 H23 N O4
Molecular Weight (g/mol) 257.33
IUPAC Name ethyl (E)-6-(tert-butoxycarbonylamino)hex-2-enoate
SMILES CCOC(=O)\C=C\CCCNC(=O)OC(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico (2E)-6-[((1,1-Dimethylethoxy)carbonyl)amino]-2-hexenoic Acid Ethyl Ester
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H23NO4/c1-5-17-11(15)9-7-6-8-10-14-12(16)18-13(2,3)4/h7,9H,5-6,8,10H2,1-4H3,(H,14,16)/b9-7+
Peso formulazione 257.1627