Learn More
(2E)-Decenal, TRC
Codice prodotto. 30366749
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30366749 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30366749 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC47510010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (2E)-Decenal
CAS 3913-81-3
Formula molecolare C10H18O
Quantità 10 g
Sinonimo (2E)-2-Decenal (ACI), 2-Decenal, (E)- (8CI), (E)-2-Decenal, 2(E)-Decenal, trans-2-Decen-1-al, trans-2-Decenal
InChI Formula InChI=1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h8-10H,2-7H2,1H3/b9-8+
SMILES CCCCCCC\C=C\C=O
IUPAC Name (E)-dec-2-enal
Molecular Weight (g/mol) 154.25
Peso formulazione 154.1358