Learn More
(2E)-Pentene-1,5-diol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (2E)-Pentene-1,5-diol |
| CAS | 25073-26-1 |
| Formula molecolare | C5 H10 O2 |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H10O2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-2,6-7H,3-5H2/b2-1+ |
| SMILES | OCC\C=C\CO |
| IUPAC Name | (E)-pent-2-ene-1,5-diol |
| Molecular Weight (g/mol) | 102.132 |
| Peso formulazione | 102.068 |