Learn More
2H-1,2,3-Triazole-4-carboxylic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2H-1,2,3-Triazole-4-carboxylic Acid |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H3N3O2/c7-3(8)2-1-4-6-5-2/h1H,(H,7,8)(H,4,5,6) |
| Peso formulazione | 113.023 |