Learn More
2H-1,2,3-Triazole-4-carboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30398427
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30398427 500 mg
30395732 1 g
30401519 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30398427 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH209036500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 573714-78-0
Formula molecolare C3 H3 N3 O2
Molecular Weight (g/mol) 113.075
IUPAC Name 1H-triazole-4-carboxylic acid
SMILES OC(=O)c1c[nH]nn1
Specifica
Materiale o nome chimico 2H-1,2,3-Triazole-4-carboxylic Acid
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C3H3N3O2/c7-3(8)2-1-4-6-5-2/h1H,(H,7,8)(H,4,5,6)
Peso formulazione 113.023