Learn More
2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one, 99%
Codice prodotto. 11496560
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11496560 25 g 25g
11486560 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11496560 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27622.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5466-88-6 | C8H7NO2 | 149.149 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5466-88-6
Formula molecolare C8H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 149.149
Numero MDL MFCD00158536
InChI Key QRCGFTXRXYMJOS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 2h-1,4-benzoxazin-3-one, 3-oxo-4h-benzo 1,4 oxazine, 3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-3-one, 2h-1,4-benzoxazin-3-ol, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one 8ci 9ci, 4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 2h-1,4-benzoxazine-3 4h-one, 2h,4h-benzo e 1,4-oxazaperhydroin-3-one
PubChem CID 72757
IUPAC Name 4H-1,4-benzoxazin-3-one
SMILES C1C(=O)NC2=CC=CC=C2O1
Specifica
Materiale o nome chimico 2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one
Punto di fusione 173°C to 175°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 149.15
Percent Purity 99%