Learn More
2H,3H-Perfluoropentane, tech. 90%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11420187
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11420187 5 g 5g
11430187 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo:Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato I del regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11420187 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21633.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo:Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato I del regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Used as a zero ozone-depletion alternative to hydro chlorofluorocarbons.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Used as a zero ozone-depletion alternative to hydro chlorofluorocarbons.
Solubility
Soluble in water (140 mg/L at 25°C).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 138495-42-8
Formula molecolare C5H2F10
Molecular Weight (g/mol) 252.06
Numero MDL MFCD00798129
InChI Key RIQRGMUSBYGDBL-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2h,3h-decafluoropentane, vertrel xf, 2h,3h-perfluoropentane, hfc-4310mee, 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-decafluoropentane, 2,3-dihydroperfluoropentane, pentane, 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoro, hfc-43-10mee, 2,3-dihydrodecafluoropentane, hfc-43
PubChem CID 86240
IUPAC Name 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoropentane
SMILES FC(C(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2H,3H-Perfluoropentane
Punto di fusione -80°C
Densità 1.6
Punti di ebollizione 54°C
Punto d'infiammabilità None
Formula lineare CF3CHFCHFCF2CF3
Indice di rifrazione <1.3000
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Soluble in water (140mg/L at 25°C).
Peso formulazione 252.05
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2H,3H-Perfluoropentane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2H,3H-Perfluoropentane