Learn More
2H-Furo[2,3-c]pyran-2-one, TRC
Codice prodotto. 30012763
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012763 1 mg 1mg
30006289 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30012763 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF8648001MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 857054-03-6
Formula molecolare C7H4O3
Molecular Weight (g/mol) 136.1
Sinonimo KAR2, Karrikin 2;
SMILES C1=COC=C2C1=CC(=O)O2
Specifica
Materiale o nome chimico 2H-Furo[2,3-c]pyran-2-one
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H4O3/c8-7-3-5-1-2-9-4-6(5)10-7/h1-4H
Percent Purity >95%