Learn More
2H-Pyran-2-one, 97%
Codice prodotto. 10464052 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10464052 1 g Bottiglia in vetro 1g
10236802 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10464052 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 376810010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 504-31-4 | C5H4O2 | 96.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 504-31-4
Formula molecolare C5H4O2
Molecular Weight (g/mol) 96.09
Numero MDL MFCD00006639
InChI Key ZPSJGADGUYYRKE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2h-pyran-2-one, alpha-pyrone, 2-pyranone, 2-pyrone, coumalin, pyrone, .alpha.-pyrone, unii-8ww45i202v, 2-oxo-2h-pyran, oxidopyrylium
PubChem CID 68154
ChEBI CHEBI:37965
IUPAC Name pyran-2-one
SMILES C1=CC(=O)OC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2H-Pyran-2-one
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 8°C to 9°C
Colore Yellow to Brown
Densità 1.2100g/mL
Punti di ebollizione 104°C (30.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 94°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5280 to 1.531
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.21
Peso formulazione 96.09
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid