Learn More
Econix™ Bio-bin™ da 2 l in carta per rifiuti clinici a rischio biologico
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12953675 Sfoglia Tutto Econix Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
5 L
6 L
30 L
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 40
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
12953675 30 L pezzi 10
12993665 1 L pezzi 100
12983655 2 L pezzi 100
12923675 5 L pezzi 100
12923665 6 L pezzi 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12953675 Fornitore Econix™ N. del fornitore BEXBB30TS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    96.11€ / pezzi 10
    Risparmia 9.89€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use Econix™ Bio-bins™ The Bio-bin™ is a Paper based Non-sharps Container used to dispose of single use implements, tips, petri dishes, pads and other lab waste (excluding needles and blades) and reduce over filling issues for your non-sharp clinical waste. The Bio-bin has a built-in temporary seal, absorbent mat and is waterproof.
  • 96% paper based non-plastic single-use non-sharps waste container
  • Comes fold-flat for easy storage
  • Rigid, leakproof construction
  • Leakproof, built-in lid
  • Built-in absorbent Mat
  • UN 3291 approved
Includes temporary seal Autoclavable
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 L
Certificazione/Conformità UN3291
Tipo di chiusura Temporary and Permanent
Progettazione Space efficient fold-flat
Colore Tiger Stripe
Altezza (sistema metrico) 500 mm closed, 650 mm open
Lunghezza (sistema metrico) 290 mm
Quantità 10 Pk.
Sterilità Non-sterile
Larghezza (sistema metrico) 290 mm
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con (applicazione) Per rifiuti nocivi/umani
Materiale Cardboard
Product Type Non-Sharps Waste Container