Learn More
2M Lithium Chloride Electrolyte, Electrode Filling Solution, Paragon Scientific™
Descrizione
- A Lithium Chloride Electrolyte Analytical Reagent manufactured to ASTM D 664 / IP 177.
- Provided with a certificate which includes an estimation of uncertainty of manufacture.
- Ensures full compliance with ASTM and IP test method requirements for reagent preparation.
- Convenient 30mL bottle size for direct filling into the electrode.
- Multi pack option available
- Cost effective and time saving
- Certificate of Manufacture & MSDS included
- 6 Month shelf life
Specifica
Specifikationer
| Quantità | 3 x 30 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 2M Lithium Chloride Electrolyte, Electrode Filling Solution
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare prodotto chimico secco, CO2, acqua nebulizzata o schiuma resistente all'alcol per estinguere.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, lithium chloride
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?