Learn More
(2R)-2-Amino-2-phenylacetic Acid (D-Phenylglycine), Mikromol™
Codice prodotto. 30051822
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051822 25 mg 25mg
17939484 100 mg 100mg
30462820 4 x 25 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30051822 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0253.120025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2R)-2-Amino-2-phenylacetic Acid (D-Phenylglycine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (2R)-2-Amino-2-phenylacetic Acid (D-Phenylglycine)
CAS 875-74-1
Nomi componenti o analita (2R)-2-Amino-2-phenylacetic Acid (D-Phenylglycine)
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H9 N O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Ampicillin Sodium Imp. L (EP), Ampicillin Imp. L (EP), Cefaclor Imp. A (EP), Cefalexin Monohydrate Imp. A (EP), Cefalexin Imp. A (EP), (2R)-2-Amino-2-phenylacetic Acid, D-Phenylglycine, Ampicillin Sodium Impurity L, Cefaclor Impurity A, Cefalexin Monohydrate Impurity A, Ampicillin Impurity L, Cefalexin Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1
SMILES N[C@@H](C(=O)O)c1ccccc1
IUPAC Name (2R)-2-amino-2-phenylacetic acid
Molecular Weight (g/mol) 151.16
Quantità 25 mg
Peso formulazione 151.0633 g/mol