Learn More
(2R)-2-Amino-2-phenylacetic Acid (D-Phenylglycine), Mikromol™
Codice prodotto. 30462820
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30462820 4 x 25 mg 100mg
30051822 25 mg 25mg
17939484 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30462820 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0253.1200254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2R)-2-Amino-2-phenylacetic Acid (D-Phenylglycine), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (2R)-2-Amino-2-phenylacetic Acid (D-Phenylglycine)
CAS 875-74-1
Nomi componenti o analita (2R)-2-Amino-2-phenylacetic Acid (D-Phenylglycine)
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H9 N O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Ampicillin Sodium Imp. L (EP), Ampicillin Imp. L (EP), Cefaclor Imp. A (EP), Cefalexin Monohydrate Imp. A (EP), Cefalexin Imp. A (EP), (2R)-2-Amino-2-phenylacetic Acid, D-Phenylglycine, Ampicillin Sodium Impurity L, Cefaclor Impurity A, Cefalexin Monohydrate Impurity A, Ampicillin Impurity L, Cefalexin Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1
Tipo di soluzione Neat
SMILES N[C@@H](C(=O)O)c1ccccc1
IUPAC Name (2R)-2-amino-2-phenylacetic acid
Molecular Weight (g/mol) 151.16
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 151.0633 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.