Learn More
(2R)-2-Hydroxy-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]-2-phenylacetamide, TRC
Codice prodotto. 30012910
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012910 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30012910 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH953660500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (2R)-2-Hydroxy-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]-2-phenylacetamide
CAS 521284-19-5
Formula molecolare C16H16N2O4
Quantità 500 mg
Sinonimo (R)-N-(4-Nitrophenethyl)-2-hydroxy-2-phenylacetamide, Imp. G (EP): (2R)-2-Hydroxy-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]-2-phenylacetamide, (αR)-α-Hydroxy-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]benzeneacetamide (ACI), (R)-2-Hydroxy-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]-2-phenylethanamide, (R)-N-(4-Nitrophenethyl)-2-hydroxy-2-phenylacetamide, Benzeneacetamide, α-hydroxy-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]-, (αR)-(9CI, ACI)
InChI Formula InChI=1S/C16H16N2O4/c19-15(13-4-2-1-3-5-13)16(20)17-11-10-12-6-8-14(9-7-12)18(21)22/h1-9,15,19H,10-11H2,(H,17,20)/t15-/m1/s1
SMILES O[C@@H](C(=O)NCCc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])c2ccccc2
IUPAC Name (2R)-2-hydroxy-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]-2-phenyl-acetamide
Molecular Weight (g/mol) 300.31
Peso formulazione 300.111