Learn More
(2R)-2-Hydroxyglutaric Acid Disodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30136392
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136392 25 mg 25mg
30135966 100 mg 100mg
30012727 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136392 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH94256525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103404-90-6
Formula molecolare C5 H6 O5 . 2 Na
Molecular Weight (g/mol) 192.08
Sinonimo Pentanedioic acid, 2-hydroxy-, sodium salt (1:2), (2R)-, Pentanedioic acid, 2-hydroxy-, disodium salt, (2R)- (9CI), Pentanedioic acid, 2-hydroxy-, disodium salt, (R)-, (2R)-2-Hydroxypentanedioic acid disodium salt, (R)-(-)-2-Hydroxyglutaric acid disodium salt, (R)-2-Hydroxyglutaric acid disodium salt, (R)-2-Hydroxypentanedioic acid disodium salt, (R)-α-Hydroxyglutaric acid disodium salt, D-α-Hydroxyglutaric acid disodium salt
IUPAC Name disodium;(2R)-2-hydroxypentanedioate
SMILES [Na+].[Na+].O[C@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico (2R)-2-Hydroxyglutaric Acid Disodium Salt
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m1../s1
Peso formulazione 192.0011