Learn More
(2R)-2-[(S)-hydroxyphenylmethyl]-4-morpholinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30403818
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30403818 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30403818 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH95024050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (2R)-2-[(S)-hydroxyphenylmethyl]-4-morpholinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
CAS 1030837-58-1
Formula molecolare C16H23NO4
Quantità 50 mg
Sinonimo (R)-t-Butyl 2-((S)-Hydroxy(phenyl)methyl)morpholine-4-carboxylate
InChI Formula InChI=1S/C16H23NO4/c1-16(2,3)21-15(19)17-9-10-20-13(11-17)14(18)12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13-14,18H,9-11H2,1-3H3/t13-,14+/m1/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCO[C@H](C1)[C@@H](O)c2ccccc2
IUPAC Name tert-butyl (2R)-2-[(S)-hydroxy(phenyl)methyl]morpholine-4-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 293.36
Peso formulazione 293.1627