Learn More
(2R)-2-[(S)-hydroxyphenylmethyl]-4-morpholinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (2R)-2-[(S)-hydroxyphenylmethyl]-4-morpholinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 1030837-58-1 |
| Formula molecolare | C16H23NO4 |
| Quantità | 25 mg |
| Sinonimo | (R)-t-Butyl 2-((S)-Hydroxy(phenyl)methyl)morpholine-4-carboxylate |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H23NO4/c1-16(2,3)21-15(19)17-9-10-20-13(11-17)14(18)12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13-14,18H,9-11H2,1-3H3/t13-,14+/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCO[C@H](C1)[C@@H](O)c2ccccc2 |
| IUPAC Name | tert-butyl (2R)-2-[(S)-hydroxy(phenyl)methyl]morpholine-4-carboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 293.36 |
| Peso formulazione | 293.1627 |