Learn More
(2R)-3-Hydroxyisovaleroyl Carnitine, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | (2R)-3-Hydroxyisovaleroyl Carnitine |
| CAS | 99159-87-2 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C12 H23 N O5 |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | (2R)-3-Carboxy-2-(3-hydroxy-3-methyl-1-oxobutoxy)-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Inner Salt, (R)-3-Carboxy-2-(3-hydroxy-3-methyl-1-oxobutoxy)-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Inner Salt |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H23NO5/c1-12(2,17)7-11(16)18-9(6-10(14)15)8-13(3,4)5/h9,17H,6-8H2,1-5H3/t9-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(O)CC(=O)O[C@H](CC(=O)[O-])C[N+](C)(C)C |
| IUPAC Name | (3R)-3-(3-hydroxy-3-methylbutanoyl)oxy-4-(trimethylazaniumyl)butanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 261.31 |
| Show More |