Learn More
(2R,3’S) Benazepril tert-Butyl Ester-d5, TRC
Codice prodotto. 30343132
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30343132 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30343132 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB1197581MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (2R,3'S) Benazepril tert-Butyl Ester-d5
CAS 1356841-36-5
Formula molecolare C28 2H5 H31 N2 O5
Quantità 1 mg
Sinonimo (2R, 3S) Benazepril Tert-Butyl Ester D5
InChI Formula InChI=1S/C28H36N2O5/c1-5-34-27(33)23(17-15-20-11-7-6-8-12-20)29-22-18-16-21-13-9-10-14-24(21)30(26(22)32)19-25(31)35-28(2,3)4/h6-14,22-23,29H,5,15-19H2,1-4H3/t22-,23+/m0/s1/i6D,7D,8D,11D,12D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(CC[C@@H](N[C@H]2CCc3ccccc3N(CC(=O)OC(C)(C)C)C2=O)C(=O)OCC)c([2H])c1[2H]
IUPAC Name ethyl (2R)-2-[[(3S)-1-[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-2-oxoethyl]-2-oxo-4,5-dihydro-3H-1-benzazepin-3-yl]amino]-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)butanoate
Molecular Weight (g/mol) 485.63
Peso formulazione 485.2938