Learn More
(2R,3aS,7aS)-Octahydroindole-2-carboxylic Acid Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30427620
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30427620 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30427620 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO235975100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (2R,3aS,7aS)-Octahydroindole-2-carboxylic Acid Hydrochloride
CAS 1004292-98-1
Formula molecolare C9H16ClNO2
Quantità 100 mg
Sinonimo Perindopril Related Compound 2 Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C9H15NO2.ClH/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8;/h6-8,10H,1-5H2,(H,11,12);1H/t6-,7-,8+;/m0./s1
SMILES O=C([C@@H]1N[C@@]2([H])CCCC[C@@]2([H])C1)O.[H]Cl
IUPAC Name (2R,3aS,7aS)-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 205.68
Peso formulazione 205.087