Specifications
| Materiale o nome chimico | (2R, 3R)-(-)-2, 3-Butanediol |
| Nota nome | ≥99% ee |
| CAS min. % | 98.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 16.0°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.9800g/mL |
| Punti di ebollizione | 77.3°C to 77.4°C (10.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 85°C |
| Eccesso enantiomerico | 99.0% min. (GC) |
| Show More |