Learn More
(2R,3R)-2-Methylbutane-1,2,3,4-tetraol, TRC
Codice prodotto. 30010369
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010369 1 mg 1mg
30133138 100 mg 100mg
30012449 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30010369 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2951301MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 310887-92-4
Formula molecolare C5H12O4
Molecular Weight (g/mol) 136.15
SMILES OC[C@](O)(C)[C@@H](O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico (2R,3R)-2-Methylbutane-1,2,3,4-tetraol
Quantità 1 mg