Learn More
(2R,3R)-2-Methylbutane-1,2,3,4-tetraol, TRC
Codice prodotto. 30133138
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133138 100 mg 100mg
30012449 10 mg 10mg
30010369 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133138 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM295130100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 310887-92-4
Formula molecolare C5H12O4
Molecular Weight (g/mol) 136.15
SMILES OC[C@](O)(C)[C@@H](O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico (2R,3R)-2-Methylbutane-1,2,3,4-tetraol
Quantità 100 mg