Learn More
(2R,3S)-1,2-Epoxy-3-hydroxy-4-pentene, TRC
Codice prodotto. 30378576
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30378576 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30378576 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE589360100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (2R,3S)-1,2-Epoxy-3-hydroxy-4-pentene
CAS 100017-22-9
Formula molecolare C5H8O2
Quantità 100 mg
Sinonimo 4,5-Anhydro-1,2-dideoxy-D-erythro-pent-1-enitol
InChI Formula InChI=1S/C5H8O2/c1-2-4(6)5-3-7-5/h2,4-6H,1,3H2/t4-,5+/m0/s1
SMILES O[C@@H](C=C)[C@H]1CO1
IUPAC Name (1S)-1-[(2R)-oxiran-2-yl]prop-2-en-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 100.12
Peso formulazione 100.0524