Learn More
(2R,3S)-1,2-Epoxy-3-hydroxy-4-pentene, TRC
Codice prodotto. 30383841
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30383841 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30383841 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE58936025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (2R,3S)-1,2-Epoxy-3-hydroxy-4-pentene
CAS 100017-22-9
Formula molecolare C5H8O2
Quantità 25 mg
Sinonimo 4,5-Anhydro-1,2-dideoxy-D-erythro-pent-1-enitol
InChI Formula InChI=1S/C5H8O2/c1-2-4(6)5-3-7-5/h2,4-6H,1,3H2/t4-,5+/m0/s1
SMILES O[C@@H](C=C)[C@H]1CO1
IUPAC Name (1S)-1-[(2R)-oxiran-2-yl]prop-2-en-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 100.12
Peso formulazione 100.0524