Learn More
(2R,3S)-1,2-Epoxy-3-hydroxy-4-pentene, TRC
Codice prodotto. 30377977
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30377977 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30377977 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE589360250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (2R,3S)-1,2-Epoxy-3-hydroxy-4-pentene
CAS 100017-22-9
Formula molecolare C5H8O2
Quantità 250 mg
Sinonimo 4,5-Anhydro-1,2-dideoxy-D-erythro-pent-1-enitol
InChI Formula InChI=1S/C5H8O2/c1-2-4(6)5-3-7-5/h2,4-6H,1,3H2/t4-,5+/m0/s1
SMILES O[C@@H](C=C)[C@H]1CO1
IUPAC Name (1S)-1-[(2R)-oxiran-2-yl]prop-2-en-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 100.12
Peso formulazione 100.0524