Learn More
(2R,3S)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid, 97%
Codice prodotto. 15490126
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15490126 1 g 1g
15400136 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15490126 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H52806.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 73397-28-1 | C12H23NO5 | 261.318 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 73397-28-1
Formula molecolare C12H23NO5
Molecular Weight (g/mol) 261.318
Numero MDL MFCD04972275
InChI Key DJZCWTDKDFJARG-DTWKUNHWSA-N
Sinonimo boc-2r,3s-3-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoicacid, 2r,3s-3-boc-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid, n-boc-2r,3s-2-hydroxy-3-amino-5-methylhexanoic acid, 2r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid, 2r,3s-2-hydroxy-3-tert-butoxycarbonylamino-5-methylhexanoic acid
PubChem CID 10377964
IUPAC Name (2R,3S)-2-hydroxy-5-methyl-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoic acid
SMILES CC(C)CC(C(C(=O)O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico (2R,3S)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid
Quantità 1 g
Peso formulazione 261.32
Percent Purity 97%