Learn More
(2R,3S)-3-(N-BOC-amino)-1-oxirane-4-phenylbutane, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10284784 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10284784 1 g Bottiglia in vetro 1g
10244834 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10284784 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 395010010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Identificatori chimici
CAS 98760-08-8
Formula molecolare C15H21NO3
Molecular Weight (g/mol) 263.34
Numero MDL MFCD00671705,MFCD02258997
InChI Key NVPOUMXZERMIJK-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, 2r,3s-1,2-epoxy-3-boc-amino-4-phenylbutane, tert-butyl s-1-r-oxiran-2-yl-2-phenylethyl carbamate, tert-butyl 1s,2r-oxiranyl-2-phenylethyl carbamate, threo-n-boc-l-phenylalanine epoxide, tert-butyl n-1s-1-2r-oxiran-2-yl-2-phenylethyl carbamate, 2r,3s-3-n-boc-amino-1-oxirane-4-phenylbutane, 2r,3s-3-tert-boc amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, atazanavir impurity c, pubchem5823
PubChem CID 9813904
IUPAC Name tert-butyl N-[(1S)-1-[(2R)-oxiran-2-yl]-2-phenylethyl]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C1CO1
Specifica
Materiale o nome chimico (2R, 3S)-3-(N-BOC-amino)-1-oxirane-4-phenylbutane
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: <0.1%
Peso formulazione 263.34
Percent Purity 98%