Learn More
(2R,3S)-3-(tert-Boc)amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, TRC
Codice prodotto. 30329769
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30329769 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30329769 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6185311G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (2R,3S)-3-(tert-Boc)amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane
CAS 98760-08-8
Formula molecolare C15 H21 N O3
Quantità 1 g
Sinonimo N-[(1S)-1-[(2R)-2-Oxiranyl]-2-phenylethyl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (2R,3S)-(+)-3-tert-Butoxycarbonylamino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, [(1S)-1-((2R)-Oxiranyl)-2-phenylethyl]carbamic Acid tert-Butyl Ester
InChI Formula InChI=1S/C15H21NO3/c1-15(2,3)19-14(17)16-12(13-10-18-13)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12-13H,9-10H2,1-3H3,(H,16,17)/t12-,13-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)[C@@H]2CO2
IUPAC Name tert-butyl N-[(1S)-1-[(2R)-oxiran-2-yl]-2-phenylethyl]carbamate
Molecular Weight (g/mol) 263.33
Peso formulazione 263.1521