Learn More
(2R,3S)-6-Oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30422190
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30422190 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30422190 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO869970500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (2R,3S)-6-Oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester
CAS 112741-49-8
Formula molecolare C21H23NO4
Quantità 500 mg
Sinonimo (2R-cis)-6-Oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (5S,6R)-4-tert-Butoxycarbonyl-5,6-diphenyl-morpholin-2-one, (5S,6R)-5,6-Diphenyl-4-tert-butoxycarbonylmorpholin-2-one
InChI Formula InChI=1S/C21H23NO4/c1-21(2,3)26-20(24)22-14-17(23)25-19(16-12-8-5-9-13-16)18(22)15-10-6-4-7-11-15/h4-13,18-19H,14H2,1-3H3/t18-,19+/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)O[C@@H]([C@@H]1c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC Name tert-butyl (2R,3S)-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 353.41
Peso formulazione 353.1627