Learn More
(2R,3S)-(−)-N-Z-6-Oxo-2,3-diphenylmorpholine, TRC
Codice prodotto. 30410137
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30410137 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30410137 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO8555501G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (2R,3S)-(-)-N-Z-6-Oxo-2,3-diphenylmorpholine
CAS 100516-54-9
Formula molecolare C24H21NO4
Quantità 1 g
Sinonimo (2R-cis)-6-Oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester, William's Lactone
InChI Formula InChI=1S/C24H21NO4/c26-21-16-25(24(27)28-17-18-10-4-1-5-11-18)22(19-12-6-2-7-13-19)23(29-21)20-14-8-3-9-15-20/h1-15,22-23H,16-17H2/t22-,23+/m0/s1
SMILES O=C(OCc1ccccc1)N2CC(=O)O[C@@H]([C@@H]2c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC Name benzyl (2R,3S)-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 387.43
Peso formulazione 387.1471