Learn More
(2R,5R)-1-[2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl]-2,5-dimethylphospholane, 97%
Codice prodotto. 15408306
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15408306 100 mg 100mg
15418306 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15408306 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H63420.MC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1044256-04-3 | C15H21O2P | 264.305 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1044256-04-3
Formula molecolare C15H21O2P
Molecular Weight (g/mol) 264.305
Numero MDL MFCD09842713
InChI Key JAKXTLMNIHPLEU-VXGBXAGGSA-N
Sinonimo 2r,5r-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-dimethylphospholane, r,r-me-rajphos, 2-2-2r,5r-2,5-dimethyl-1-phospholano phenyl 1,3-dioxolane, 2-2-2r,5r-2,5-dimethylphospholan-1-yl phenyl-1,3-dioxolane, 2-2-2s,5s-2,5-dimethyl-1-phospholano phenyl 1,3-dioxolane, 2-2-2r,5r-2,5-dimethyl-1-phospholano phenyl 1,3-dioxolane, min
PubChem CID 71310562
IUPAC Name 2-[2-[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholan-1-yl]phenyl]-1,3-dioxolane
SMILES CC1CCC(P1C2=CC=CC=C2C3OCCO3)C
Specifica
Materiale o nome chimico (2R,5R)-1-[2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl]-2,5-dimethylphospholane
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.105 g/mL
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.572
Quantità 100 mg
Sensibilità Air and moisture sensitive
Peso formulazione 264.3
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid