Learn More
(+)-(2R,8aS)-(Camphorylsulfonyl)oxaziridine, 98+%
Codice prodotto. 10561711 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10561711 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10561711 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 294580010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 104322-63-6 | C10H15NO3S | 229.3 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (+)-(2R, 8aS)-(Camphorylsulfonyl)oxaziridine
Nota nome 99+%, (99+% e.e.)
CAS 104322-63-6
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 170.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10H15NO3S
Numero MDL MFCD00075319
Quantità 1 g
Fieser 16,61; 17,66
Condizione di rotazione specifica 46.60 (25.00°C c=2,CHCl3)
Rotazione specifica 46.6
Sinonimo 1r---10-camphorsulfonyl oxaziridine
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform
InChI Key GBBJBUGPGFNISJ-SKVWKECBSA-N
SMILES CC1(C2CCC13CS(=O)(=O)N4C3(C2)O4)C
Molecular Weight (g/mol) 229.3
PubChem CID 86278372
Peso formulazione 229.3
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals