Learn More
(2R)-Bornane-10,2-sultam, 99+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10712881 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10712881 1 g Bottiglia in vetro 1g
10026343 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10712881 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 294190010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 94594-90-8
Numero MDL MFCD00066271
InChI Key DPJYJNYYDJOJNO-SZBHIRRCSA-N
Sinonimo 5r,7r-10,10-dimethyl-3??-thia-4-azatricyclo 5.2.1.0 1 ,? decane-3,3-dione, --10,2-camphorsultam;--exo-10,2-bornanesultam; 3as-3a, a,6, a,7a, a-hexahydro-8,8-dimethyl-3h-3a,6-methano-2,1-benzisothiazole-2,2-dioxide; 1s,5r-10,10-dimethyl-3-thia-4-azatricyclo 5.2.1.01,5 decane 3,3-dioxide
PubChem CID 54579826
SMILES CC1(C2CCC13CS(=O)(=O)NC3C2)C
Specifica
Materiale o nome chimico (2R)-Bornane-10, 2-sultam
Nota nome ≥99% ee
Punto di fusione 181°C to 185°C
Colore Colorless
Eccesso enantiomerico > 99%
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10H17NO2S
Quantità 1 g
Rotazione specifica -33
Molecular Weight (g/mol) 215.32
Peso formulazione 215.32
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (2R)-Bornane-10,2-sultam
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.