Learn More
(2R)-Vildagliptin, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (R)-Vildagliptin |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H25N3O2/c18-9-14-2-1-3-20(14)15(21)10-19-16-5-12-4-13(6-16)8-17(22,7-12)11-16/h12-14,19,22H,1-8,10-11H2/t12?,13?,14-,16?,17?/m1/s1 |
| Peso formulazione | 303.1947 |
| Percent Purity | >95% |